Stampa…
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201118-100MG PC201118-250MG
APOSPC201118-100MGEA 96 EUR
APOSPC201118-100MG APOSPC201118-250MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95+%
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₂ClF₃N₂
Peso molecolare: 170,52 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375186
CAS Number: 131797-35-8