Stampa…
4-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201116-100MG PC201116-1G PC201116-250MG
APOSPC201116-100MGEA 155 EUR
APOSPC201116-100MG APOSPC201116-1G APOSPC201116-250MG
4-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline 95+%
4-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Formula: C₈H₈F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972985
CAS Number: 131395-17-0