Stampa…
2-Amino-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201107-10G PC201107-1G
APOSPC201107-10GEA 403 EUR
APOSPC201107-10G APOSPC201107-1G
2-Amino-3,5-difluorobenzonitrile 97%
2-Amino-3,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18826239
CAS Number: 126674-94-0