Stampa…
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201097-1G PC201097-250MG PC201097-5G
APOSPC201097-1GEA 187 EUR
APOSPC201097-1G APOSPC201097-250MG APOSPC201097-5G
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193285
CAS Number: 1257853-72-7