Stampa…
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201096-100MG PC201096-1G PC201096-250MG
APOSPC201096-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC201096-100MG APOSPC201096-1G APOSPC201096-250MG
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile
Formula: C₆H₂BrFN₂
Peso molecolare: 201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18258637
CAS Number: 1256821-83-6