Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
Formula:
C₁₀H₈FNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21336690 CAS Number: 1252782-43-6 |