Stampa…
6-(tert-Butyl)-8-fluorophthalazin-1(2H)-one 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201088-100MG PC201088-1G PC201088-250MG
APOSPC201088-100MGEA 121 EUR
APOSPC201088-100MG APOSPC201088-1G APOSPC201088-250MG
6-(tert-Butyl)-8-fluorophthalazin-1(2H)-one 97+%
6-(tert-Butyl)-8-fluorophthalazin-1(2H)-one
Formula: C12H13FN2O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23099569
CAS Number: 1242156-59-7