3-Chloro-5-fluoropyridin-2-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201069-1G
PC201069-250MG
PC201069-5G
APOSPC201069-1GEA
172
EUR
APOSPC201069-1G
APOSPC201069-250MG
APOSPC201069-5G
3-Chloro-5-fluoropyridin-2-amine 97%
3-Chloro-5-fluoropyridin-2-amine
Formula:
C5H4ClFN2 Peso molecolare: 146,55 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09260907 CAS Number: 1214330-79-6 |