Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201059-1G PC201059-5G PC201059-250MG
APOSPC201059-1GEA 107 EUR
APOSPC201059-1G APOSPC201059-5G APOSPC201059-250MG
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Peso molecolare: 190,0130 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257616
CAS Number: 1211517-76-8