Stampa…
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]-azetidine hydrochloride
PC201042-1G PC201042-250MG PC201042-5G
APOSPC201042-1GEA 130 EUR
APOSPC201042-1G APOSPC201042-250MG APOSPC201042-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Formula: C10H11ClF3NO
Peso molecolare: 253,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664837
CAS Number: 1188374-88-0