Ethyl-2-amino-4-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201039-10G
PC201039-1G
PC201039-5G
APOSPC201039-10GEA
458
EUR
APOSPC201039-10G
APOSPC201039-1G
APOSPC201039-5G
Ethyl-2-amino-4-fluorobenzoate 98%
Ethyl-2-amino-4-fluorobenzoate
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08275015 CAS Number: 117324-05-7 |