Stampa…
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201037-1G PC201037-250MG
APOSPC201037-1GEA 275 EUR
APOSPC201037-1G APOSPC201037-250MG
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₁F₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13659409
CAS Number: 1163729-47-2