Stampa…
1-Chloro-2,4-difluoro-3-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201032-1G PC201032-250MG PC201032-5G
APOSPC201032-1GEA 50.9 EUR
APOSPC201032-1G APOSPC201032-250MG APOSPC201032-5G
1-Chloro-2,4-difluoro-3-nitrobenzene 97%
1-Chloro-2,4-difluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₂ClF₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10686546
CAS Number: 1151767-58-6