Stampa…
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201029-1G PC201029-5G PC201029-10G
APOSPC201029-1GEA 139 EUR
APOSPC201029-1G APOSPC201029-5G APOSPC201029-10G
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄ClFN₂
Peso molecolare: 170,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18426013
CAS Number: 1147558-43-7