Stampa…

3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%

Fornitore: Apollo Scientific

PC201025-1G PC201025-25G PC201025-5G
APOSPC201025-1GEA 69.8 EUR
APOSPC201025-1G APOSPC201025-25G APOSPC201025-5G
3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
3-Fluoro-4-cyanopyridine
Formula: C6H3FN2
Peso molecolare: 122,10 g/mol
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112524
CAS Number: 113770-88-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR