Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201017-1G PC201017-5G
APOSPC201017-1GEA 82.8 EUR
APOSPC201017-1G APOSPC201017-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₈F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972928
CAS Number: 106877-29-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III