Stampa…
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201014-1G PC201014-250MG
APOSPC201014-1GEA 79.9 EUR
APOSPC201014-1G APOSPC201014-250MG
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₃Cl₂FN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11520450
CAS Number: 105806-13-1