Stampa…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xylidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,4-Ditrifluoromethylaniline
PC2007-25G PC2007-5G
APOSPC2007-25GEA 0 EUR
APOSPC2007-25G APOSPC2007-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xylidine
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xylidine
Formula: C₈H₅F₆N
Peso molecolare: 229,12 g/mol
Punto di ebollizione: 50 °C/0,4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236209
CAS Number: 367-71-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III