Stampa…
Methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate
PC200606-1G PC200606-5G PC200606-10G
APOSPC200606-1GEA 27.7 EUR
APOSPC200606-1G APOSPC200606-5G APOSPC200606-10G
Methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate
Methyl-4-fluoro-2-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,17 g/mol
Punto di ebollizione: 78…80 °C/0,05mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203990
CAS Number: 204707-42-6