Stampa…
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200602-1G PC200602-250MG
APOSPC200602-1GEA 466 EUR
APOSPC200602-1G APOSPC200602-250MG
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₈ClF₂NO₂
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173416
CAS Number: 311346-69-7