Stampa…
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200601-1G PC200601-5G
APOSPC200601-1GEA 228 EUR
APOSPC200601-1G APOSPC200601-5G
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇ClFN
Peso molecolare: 195,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272333
CAS Number: 18529-04-9