Stampa…
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine
PC200600-1G PC200600-5G
APOSPC200600-1GEA 72.7 EUR
APOSPC200600-1G APOSPC200600-5G
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Formula: C₇H₅FN₂S
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664560
CAS Number: 20358-07-0