4-Bromo-2,6-difluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2006-100G
PC2006-25G
APOSPC2006-100GEA
55.1
EUR
APOSPC2006-100G
APOSPC2006-25G
4-Bromo-2,6-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,6-difluoroaniline
Formula:
C₆H₄BrF₂N Punto di fusione: 63…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013389 CAS Number: 67567-26-4 |