Stampa…
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC200570-1G PC200570-5G
APOSPC200570-1GEA 61.1 EUR
APOSPC200570-1G APOSPC200570-5G
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,17 g/mol
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02295725
CAS Number: 2967-70-6