Stampa…
4-Chloro-8-fluoro-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC200565-1G PC200565-5G
APOSPC200565-1GEA 201 EUR
APOSPC200565-1G APOSPC200565-5G
4-Chloro-8-fluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-8-fluoro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272335
CAS Number: 18615-59-3