Stampa…
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC200558-1G PC200558-5G
APOSPC200558-1GEA 219 EUR
APOSPC200558-1G APOSPC200558-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇ClFN
Peso molecolare: 195,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272332
CAS Number: 18529-01-6