Stampa…
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
PC200541-1G PC200541-100MG PC200541-250MG PC200541-500MG PC200541-2.5G PC200541-5G
APOSPC200541-1GEA 156 EUR
APOSPC200541-1G APOSPC200541-100MG APOSPC200541-250MG APOSPC200541-500MG APOSPC200541-2.5G APOSPC200541-5G
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Formula: C₉H₇FN₂O
Peso molecolare: 178,17 g/mol
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00104658
CAS Number: 288401-64-9