Stampa…
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Fluorophenoxy)acetic acid
PC200534-10G PC200534-1G PC200534-5G
APOSPC200534-10GEA 234 EUR
APOSPC200534-10G APOSPC200534-1G APOSPC200534-5G
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Peso molecolare: 170,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02295721
CAS Number: 404-98-8