Stampa…
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
PC200509-1G PC200509-250MG
APOSPC200509-1GEA 193 EUR
APOSPC200509-1G APOSPC200509-250MG
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₂FNO₃
Peso molecolare: 249,24 g/mol
Punto di fusione: 58…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09756447
CAS Number: 954230-39-8