3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC200493-1G
PC200493-5G
PC200493-25G
APOSPC200493-1GEA
88.6
EUR
APOSPC200493-1G
APOSPC200493-5G
APOSPC200493-25G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₃BrF₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09261257 CAS Number: 651026-98-1 |