Stampa…
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PC200440-1G PC200440-25G PC200440-5G
APOSPC200440-1GEA 109 EUR
APOSPC200440-1G APOSPC200440-25G APOSPC200440-5G
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₅BFNO₂
Peso molecolare: 247,076 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16996321
CAS Number: 870238-67-8