Stampa…
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid,pinacol ester, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
PC200435-5G PC200435-1G
APOSPC200435-5GEA 311 EUR
APOSPC200435-5G APOSPC200435-1G
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BFO₄
Peso molecolare: 280,0997 g/mol
Punto di fusione: 66…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11855962
CAS Number: 603122-79-8