Methyl-4-bromo-2-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆BrFO₂ Punto di fusione: 60…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06203731 CAS Number: 179232-29-2 |