Stampa…
Methyl-5-fluoronicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200409-1G PC200409-25G PC200409-5G
APOSPC200409-1GEA 24.4 EUR
APOSPC200409-1G APOSPC200409-25G APOSPC200409-5G
Methyl-5-fluoronicotinate
Methyl-5-fluoronicotinate
Formula: C₇H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01692049
CAS Number: 455-70-9