Stampa…
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200402-10G PC200402-1G PC200402-5G
APOSPC200402-10GEA 613 EUR
APOSPC200402-10G APOSPC200402-1G APOSPC200402-5G
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅HCl₂F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436597
CAS Number: 705-24-8