Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC2004-1G PC2004-25G PC2004-5G PC2004-100G
APOSPC2004-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2004-1G APOSPC2004-25G APOSPC2004-5G APOSPC2004-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃N
Peso molecolare: 205,57 g/mol
Punto di ebollizione: 100…105 °C/11mmHg
Punto di fusione: 64…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190117
CAS Number: 1735-54-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III