2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₈FNO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06857923 CAS Number: 144060-99-1 |