Stampa…
Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate, Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroboranuide
PC200386-1G PC200386-5G
APOSPC200386-1GEA 59.7 EUR
APOSPC200386-1G APOSPC200386-5G
Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Formula: C₈H₇BF₃KO
Peso molecolare: 226,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784376
CAS Number: 252726-24-2