Stampa…
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200374-1G PC200374-5G
APOSPC200374-1GEA 24.4 EUR
APOSPC200374-1G APOSPC200374-5G
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Formula: C₅H₄BF₃KN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038543
CAS Number: 1111732-87-6