Stampa…
5-Bromo-2-(4-fluorophenyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200356-1G PC200356-500MG
APOSPC200356-1GEA 727 EUR
APOSPC200356-1G APOSPC200356-500MG
5-Bromo-2-(4-fluorophenyl)pyridine
5-Bromo-2-(4-fluorophenyl)pyridine
Formula: C₁₁H₇BrFN
Peso molecolare: 252,0824 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100950
CAS Number: 463336-07-4