Stampa…
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC200355-1G PC200355-250MG PC200355-5G
APOSPC200355-1GEA 59.7 EUR
APOSPC200355-1G APOSPC200355-250MG APOSPC200355-5G
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole 97%
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781444
CAS Number: 885520-23-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III