Stampa…
4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC200353-1G PC200353-500MG
APOSPC200353-1GEA 611 EUR
APOSPC200353-1G APOSPC200353-500MG
4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-{[(2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]amino}-5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₁₅H₁₀F₃IN₂O₄
Peso molecolare: 466,16 g/mol
Punto di fusione: 225…226 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20921595
CAS Number: 1353878-20-2