Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₀FNO₃ Punto di fusione: 43…46 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16159159 CAS Number: 159768-51-1 |