Stampa…
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200347-1G PC200347-500MG
APOSPC200347-1GEA 487 EUR
APOSPC200347-1G APOSPC200347-500MG
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formula: C₁₀H₈FNO₃
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20482373
CAS Number: 1007455-23-3