Stampa…
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC200346-1G PC200346-500MG
APOSPC200346-1GEA 487 EUR
APOSPC200346-1G APOSPC200346-500MG
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Formula: C₁₀H₅F₃N₂
Punto di fusione: 122…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20921572
CAS Number: 949513-12-6