Stampa…
Potassium pyrimidine-5-trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(pyrimidin-5-yl)borate
PC200342-1G PC200342-500MG
APOSPC200342-1GEA 364 EUR
APOSPC200342-1G APOSPC200342-500MG
Potassium pyrimidine-5-trifluoroborate
Potassium pyrimidine-5-trifluoroborate
Formula: C₄H₃BF₃KN₂
Peso molecolare: 185,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09992922
CAS Number: 1242733-91-0