Stampa…
3,4-Dibromo-2-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200341-1G PC200341-500MG
APOSPC200341-1GEA 364 EUR
APOSPC200341-1G APOSPC200341-500MG
3,4-Dibromo-2-fluoropyridine
3,4-Dibromo-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Br₂FN
Punto di fusione: 74…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037460
CAS Number: 137718-84-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III