Stampa…
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC200340-1G PC200340-500MG
APOSPC200340-1GEA 364 EUR
APOSPC200340-1G APOSPC200340-500MG
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
Formula: C₁₅H₁₁F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18425410
CAS Number: 273727-19-8