Stampa…
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200339-5G PC200339-25G
APOSPC200339-5GEA 75.4 EUR
APOSPC200339-5G APOSPC200339-25G
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Formula: C8H4FNO
Punto di ebollizione: 205 °C
Punto di fusione: 82…84 °C
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974123
CAS Number: 1003708-42-6