Stampa…
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200338-1G PC200338-500MG
APOSPC200338-1GEA 431 EUR
APOSPC200338-1G APOSPC200338-500MG
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₆ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 242.59 g/mol
Punto di fusione: 115…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22373662
CAS Number: 855345-12-9